Principaux documents
S311979
4-NITRO-2-PHOSPHONO-BENZOIC ACID
AldrichCPR
S311979-5MG
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S311979-5MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H6NO7P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.102
Numéro MDL:
160,00 €