Principaux documents
S310700
HEPT-5-EN-1-OL
AldrichCPR
S310700-10MG
142,00 €
142,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S310700-10MG
142,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.189
Numéro MDL:
142,00 €