Principaux documents
S308986
2,3,4,5,6-PENTAHYDROXY-HEXANOIC ACID BENZYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H19NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.299
Numéro MDL:
Autres remarques