Documents
S305391
(5R,8R,10R,13S,14R)-10,13-DIMETHYL-17-(6-METHYLHEPTAN-2-YL)HEXADECAHYDROSPIRO[CYCLOPENTA[A]PHENANTHRENE-3,2'-[1,3]DIOXOLANE]
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H50O2
Poids moléculaire :
430.721
Numéro MDL:
Autres remarques