Principaux documents
S301434
1-ETHYL-1-METHYL-PIPERIDINIUM, IODIDE
AldrichCPR
S301434-25MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S301434-25MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H18IN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.144
Numéro MDL:
178,00 €