Principaux documents
S282243
1-BROMO-4-{2-[CHLORO(METHOXY)METHYLENE]HYDRAZINO}BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H8BrClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.523
Numéro MDL:
Autres remarques