Principaux documents
S275859
3-ETHYL-3,4,6,7,12,12B-HEXAHYDRO-1H-INDOLO(2,3-A)QUINOLIZIN-2-ONE
AldrichCPR
S275859-25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S275859-25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H20N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.362
Numéro MDL:
29,20 €