Principaux documents
S27333
TRIPHENYL-((2,2,2-TRICHLORO-ACETYLAMINO)-METHYL)-PHOSPHONIUM, CHLORIDE
AldrichCPR
S27333-100MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S27333-100MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C21H18Cl4NOP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
473.17
Numéro MDL:
29,20 €