Principaux documents
S272701
PHENYL 4-[1,3,5-TRIS(TRIMETHYLGERMYL)CYCLOHEXYL]PHENYL ETHER
AldrichCPR
10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C27H44Ge3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
602.421
Numéro MDL:
29,20 €