S27260
(2,2-DICHLORO-1-(4-METHYL-BENZOYLAMINO)-VINYL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H23Cl3NOP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
526.834
Numéro MDL:
Autres remarques