Documents
S263427
ACO-DI-ME-OXO-TETRADECAHYDRO-CYCLOPENTA(A)PHENANTHREN-YL-PENTANOIC ACID ME ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H40O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
444.617
Numéro MDL:
Autres remarques