Principaux documents
S251623
4-FLUORO-N-(4-{4-[(4-FLUOROBENZOYL)AMINO]PHENOXY}PHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H18F2N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
444.442
Numéro MDL:
Autres remarques