Principaux documents
S249181
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-((MORPHOLINE-4-CARBOTHIOYL)-AMINO)-ETHYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H14Cl3N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.654
Numéro MDL:
Autres remarques