Principaux documents
S248541
1-PHENYLMETHANESULFONYL-AZIRIDINE
AldrichCPR
S248541-25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S248541-25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H11NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.258
Numéro MDL:
29,20 €