Principaux documents
S243086
4-(4-METHOXY-PHENYL)-2,6-DIMETHYL-PYRIDINE-3,5-DICARBOXYLIC ACID DIETHYL ESTER
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H23NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.41
Numéro MDL:
29,20 €