Principaux documents
S241687
(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-NAPHTHALEN-1-YL-THIOUREIDO)-ET)-CARBAMIC ACID BENZYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H18Cl3N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
482.82
Numéro MDL:
Autres remarques