Principaux documents
S241342
1,1-DIMETHYL-3-(2,2,2-TRICHLORO-1-(NAPHTHALEN-1-YLAMINO)-ETHYL)-UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16Cl3N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.673
Numéro MDL:
Autres remarques