Principaux documents
S240354
ACETIC ACID 2,6-DIMETHYL-PHENYL ESTER
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.206
Numéro MDL:
29,20 €