Principaux documents
S238562
1-(2-(4-BROMO-PHENYL)-2-OXO-ETHYL)-PYRIDINIUM, BROMIDE
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H11Br2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.047
Numéro MDL:
29,20 €