Principaux documents
S238295
4-METHYL-1-(2-OXO-2-PHENYL-ETHYL)-PYRIDINIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.178
Numéro MDL:
Autres remarques