Principaux documents
S235717
3-(5-METHYL-FURAN-2-YL)-1-PYRIDIN-4-YL-PROPENONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.238
Numéro MDL:
Autres remarques