Documents
S219835
N-(4-(3-OXO-3-(1-OXY-PYRIDIN-4-YL)-PROPENYL)-PHENYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.302
Numéro MDL:
Autres remarques