Key Documents
S219525
3-PHENYL-2-(PYRIDINE-2-CARBONYL)-PENTANEDIOIC ACID DIETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H23NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.421
Numéro MDL:
Autres remarques