Principaux documents
S217727
2-METHANESULFONYL-5-METHOXY-PYRIMIDIN-4-YLAMINE
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H9N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.221
Numéro MDL:
29,20 €