Principaux documents
S214914
2-METHYL-3-[(4-METHYLBENZOYL)OXY]PHENYL 4-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.413
Numéro MDL:
Autres remarques