Principaux documents
S21394
(5-METHYLSULFANYL-2-PHENYL-1H-IMIDAZOL-4-YL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H24ClN2PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.008
Numéro MDL:
Autres remarques