Documents
S203831
1-CHLORO-4-{4-[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]PHENOXY}BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15ClO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.847
Numéro MDL:
Autres remarques