Principaux documents
S199478
N-(6-BR-4-PH-QUINAZOLIN-2-YL)-N'-(NITRO-BENZO(1,3)DIOXOL-YLMETHYLENE)-HYDRAZINE
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C22H14BrN5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
492.292
Numéro MDL:
29,20 €