Principaux documents
S199354
N-(6-BROMO-4-PHENYL-QUINAZOLIN-2-YL)-N'-(5-NITRO-FURAN-2-YLMETHYLENE)-HYDRAZINE
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H12BrN5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.243
Numéro MDL:
29,20 €