Documents
S19934
2-PHENYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(4-CHLORO-PHENYLSULFANYL)-ETHYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13Cl4NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.164
Numéro MDL:
Autres remarques