S197920
N-(1-BENZENESULFONYL-2,2,2-TRICHLORO-ETHYL)-2,4-DICHLORO-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10Cl5NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.581
Numéro MDL:
Autres remarques