Principaux documents
S19772
SODIUM 2,9-DIBROMODIBENZO[C,PQR]TETRAPHENE-7,14-DIYL DISULFATE
AldrichCPR
S19772-100MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S19772-100MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C24H10Br2Na2O8S2
Poids moléculaire :
696.258
Numéro MDL:
29,20 €