Principaux documents
S19721
POTASSIUM 16,17-DIMETHOXYANTHRA[9,1,2-CDE]BENZO[RST]PENTAPHENE-5,10-DIYL DISULFATE
AldrichCPR
S19721-50MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S19721-50MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C36H20K2O10S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
754.887
Numéro MDL:
110,00 €