Principaux documents
S195677
4-METHYL-N-(4-PHENYL-THIAZOL-2-YL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H14N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.378
Numéro MDL:
29,20 €