Principaux documents
S195383
4-CHLORO-2-NITRO-N-PHENYL-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H9ClN2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.734
Numéro MDL:
Autres remarques