Principaux documents
S194328
2,6-BIS-(3-ACETYL-PHENYL)-PYRROLO(3,4-F)ISOINDOLE-1,3,5,7-TETRAONE
AldrichCPR
25MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C26H16N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.427
Numéro MDL:
70,50 €