Principaux documents
S193224
PHTHALIC ACID BIS-(3-(3,5-DI-TERT-BUTYL-4-HYDROXY-PHENYL)-PROPYL) ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C42H58O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
658.927
Numéro MDL:
Autres remarques