Principaux documents
S192600
1-{2-[2-(2,4-DIPENTYLPHENYL)ETHOXY]ETHOXY}-2,4-DIPENTYLBENZENE
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C36H58O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
522.862
Numéro MDL:
29,20 €