Principaux documents
S189316
1,1-DIISOPROPYL-3-(3-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H19F3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.316
Numéro MDL:
Autres remarques