S179647
2-BR-DECAHYDRO-5,11,14,20-TETRAOXA-8,17-DITHIA-BENZOCYCLOOCTADECENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H23BrO4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.391
Numéro MDL:
Autres remarques