Principaux documents
S171956
[1-(DIMETHYLSULFONIO)-2-METHYL-3-INDOLIZINYL](DIMETHYL)SULFONIUM DIPERCHLORATE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H19Cl2NO8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.332
Numéro MDL:
29,20 €