Documents
S169560
4-METHYL-N-(2,3,4,5,6-PENTAFLUORO-PHENYL)-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H8F5NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.27
Numéro MDL:
Autres remarques