Principaux documents
S166243
2-METHYL-1-(2-OXO-2-PHENYL-ETHYL)-PYRIDINIUM, BROMIDE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H14BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.178
Numéro MDL:
29,20 €