Principaux documents
S16579
CINNAMYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE
AldrichCPR
S16579-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S16579-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C27H24BrP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
459.37
Numéro MDL:
158,00 €