Principaux documents
S164844
4-OXO-4H-1-THIA-4A,9-DIAZA-FLUORENE-2-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H10N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.3
Numéro MDL:
29,20 €