Principaux documents
S159719
(1-(DIPHENYL-PHOSPHINOYL)-2-OXO-2-PHENYL-ETHYL)-CARBAMIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C23H22NO4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
407.41
Numéro MDL:
29,20 €