Principaux documents
S15599
ETHYL 2-(3-PHENYLUREIDO)BENZOATE
AldrichCPR
S15599-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S15599-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.318
Numéro MDL:
29,20 €