Principaux documents
S15548
2-(DODECYLSULFONYL)-1-ETHANESULFONYL FLUORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H29FO4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.511
Numéro MDL:
Autres remarques