Principaux documents
S142158
1,2-DIMETHYL-4-({4-[(4-METHYLPHENYL)SULFANYL]PHENYL}SULFONYL)BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.52
Numéro MDL:
Autres remarques