Principaux documents
S142069
3-(1-{3-[(3-METHYLBENZOYL)OXY]PHENYL}CYCLOHEXYL)PHENYL 3-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C34H32O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
504.632
Numéro MDL:
29,20 €